Wichtige Dokumente
224758
Tris-(2,2′-bipyridyl)-ruthenium(II)-chlorid Hexahydrat
powder
Synonym(e):
Ru(BPY)3, Ruthenium-tris-(2,2′-bipyridyl)-dichlorid, Tris(2,2′-bipyridyl)dichlorruthenium(II) Hexahydrat
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.c5ccc(nc5)-c6ccccn6
InChI
1S/3C10H8N2.2ClH.6H2O.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;;;;;;/h3*1-8H;2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Das Produkt kann mit unserem Sortiment von Photoreaktoren verwendet werden: Einschließlich Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Electrogenerated Chemiluminescence Sensing
Verwandter Inhalt
Research in the Stephenson lab focuses upon the development of new chemical methods which enable the activation of chemical bonds under mild reaction conditions.
Yoon lab exploits visible light photochemistry for unique chemical transformations.