Wichtige Dokumente
217328
Trichloracetylisocyanat
96%
Synonym(e):
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
bp
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
InChIKey
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)