Wichtige Dokumente
8.14551
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
for synthesis
Synonym(e):
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Größe auswählen
10 ML
59,50 €
50 ML
208,00 €
59,50 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
59,50 €
50 ML
208,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiOC4H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
59,50 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
350 °C
bp
124 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Si](OC(=C)C=C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
InChIKey
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C