Wichtige Dokumente
210757
Crocein Scharlach MOO
Dye content 70 %
Synonym(e):
7-Hydroxy-8-[4-(phenylazo)-phenylazo]-1,3-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz, Brillantcrocein MOO, Brillantcrocein Scharlach MOO, Säurerot 73
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 70%
λmax
510 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-19-11-6-14-12-18(34(28,29)30)13-20(35(31,32)33)21(14)22(19)26-25-17-9-7-16(8-10-17)24-23-15-4-2-1-3-5-15;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChIKey
PEAGNRWWSMMRPZ-RVTJCSDESA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?