Merck
210269
Sigma-Aldrich
L-allo-Threonin
99%
Synonym(e):
(2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybuttersäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
1721645
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]23/D +9.0°, c = 2 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
272 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
E Meirzadeh et al.
Nature communications, 7, 13351-13351 (2016-11-09)
Doping is a primary tool for the modification of the properties of materials. Occlusion of guest molecules in crystals generally reduces their symmetry by the creation of polar domains, which engender polarization and pyroelectricity in the doped crystals. Here we