Merck
T8250
Sigma-Aldrich
D-Threonin
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Synonym(e):
(2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybuttersäure, D-α-Amino-β-hydroxybuttersäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
1721643
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
D-Threonin, ≥98% (TLC)
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder or crystals
Methode(n)
UHPLC: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
274 °C
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Allgemeine Beschreibung
D-Threonin ist von Natur aus süß[1] und toxisch.[2]Es fungiert als Inhibitor der L-Threonin-Dehydratase.[3]
Anwendung
D-Threonin wird als Bestandteil der Standardmischung für Ultra-High-Performance-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC)-Systeme zur Quantifizierung der Racemisierung von Aminosäuren eingesetzt.[4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Taste Chemistry (2012)
R Contestabile et al.
European journal of biochemistry, 268(24), 6508-6525 (2001-12-12)
Serine hydroxymethyltransferase (SHMT) is a member of the fold type I family of vitamin B6-dependent enzymes, a group of evolutionarily related proteins that share the same overall fold. The reaction catalysed by SHMT, the transfer of Cbeta of serine to
J Q Liu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 54(1), 44-51 (2000-08-22)
The dtaAX gene encoding a pyridoxal 5'-phosphate (pyridoxal-P)-dependent low-specificity D-threonine aldolase was cloned from the chromosomal DNA of Alcaligenes xylosoxidans IFO 12669. It contains an open reading frame consisting of 1,134 nucleotides corresponding to 377 amino acid residues. The predicted
J Q Liu et al.
Journal of bacteriology, 179(11), 3555-3560 (1997-06-01)
We have isolated the gene encoding L-allo-threonine aldolase (L-allo-TA) from Aeromonas jandaei DK-39, a pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzyme that stereospecifically catalyzes the interconversion of L-allo-threonine and glycine. The gene contains an open reading frame consisting of 1,014 nucleotides corresponding to
Protein and amino acid nutrition (2012)