Merck
210242
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1,2-propandiol
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OCC(O)CO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChIKey
UWZDUHTYIUMENV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)