Wichtige Dokumente
206008
Platin, sulfidiert, auf Kohlenstoff
extent of labeling: 5 wt. % loading, dry, matrix carbon, reduced support
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dry
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Matrix
carbon, reduced support
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?