Merck
203009
Sigma-Aldrich
Cer(III)-sulfat Octahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cerium(3+) trisulfate octahydrate
Größe auswählen
50 G
237,00 €
237,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
237,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Ce2(SO4)3·8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
712.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
237,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
InChIKey
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1