Merck
1.02274
Supelco
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Cer(IV)-sulfat-Tetrahydrat
Größe auswählen
25 G
106,00 €
100 G
213,00 €
250 G
355,00 €
106,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
106,00 €
100 G
213,00 €
250 G
355,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Ce(SO4)2 · 4 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
237-029-5
NACRES:
NA.21
106,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 Pa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.0% (Ce(SO4)2.4H2O basis, potentiometry)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% Substances insoluble in sulfuric acid
pH-Wert
0.5 (20 °C, 207 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
207 g/L
Dichte
3.24 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
650‑850 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Ce+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/Ce.2H2O4S.4H2O/c;2*1-5(2,3)4;;;;/h;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChIKey
ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (potentiometrisch, Ce(SO₄)₂· 4 H₂O): ≥ 98,0 %
In Schwefelsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Deepak Kumar Yadav et al.
Nucleic acids research, 48(4), 2091-2106 (2019-12-26)
Staufen1 (STAU1) is a dsRNA binding protein mediating mRNA transport and localization, translational control and STAU1-mediated mRNA decay (SMD). The STAU1 binding site (SBS) within human ADP-ribosylation factor1 (ARF1) 3'UTR binds STAU1 and this downregulates ARF1 cytoplasmic mRNA levels by