Wichtige Dokumente
198803
Ethylpipecolinat
98%
Synonym(e):
Ethyl-piperidin-2-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChIKey
SZIKRGHFZTYTIT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Combinatorial chemistry with hydrazones
Swift hydroamination
Synthesis of HCV NS5B polymerase inhibitors
Preparation of selective androgen receptor modulators
Decarbonylative arylation at sp3 carbon centers
Synthesis of quinoline derivatives as selective a2C-adrenoceptor antagonists
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?