Merck
198080
Sigma-Aldrich
Methylgrün
zinc chloride salt, certified by the BSC, Dye content 85 %
Synonym(e):
Ethylgrün
Größe auswählen
10 G
234,00 €
50 G
747,00 €
234,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
234,00 €
50 G
747,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
653.24
Farbindexnummer:
42590
Beilstein:
3914106
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
234,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
certified by the BSC
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 85%
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
0.2-1.8, yellow to blue
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
423 nm (2nd)
629 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥11100 at 417-425 in H2O at 0.005 g/L
≥16000 at 311-319 in H2O at 0.005 g/L
≥60000 at 626-634 in H2O at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChIKey
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Methyl Green is a basic dicationic dye and is composed of triphenylmethane. It is suitable for the detection of DNA and RNA. It acts as a photochromophore and used to activate gelatinous films.[1] At a very high pH, methyl green forms an alkaline solution and gets converted to a colorless carbinol base. In the presence of hydroxide anion, methyl green produces crystal violet dye and ethanol.[2]
Eignung
Geeignet für den Einsatz als DNS Farbstoff.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R.D. Lillie Ed.
Conn?s Biological Stains, 282-282 (1977)
The problem of a standardized technic for the methyl-green-pyronin stain.
E B TAFT
Stain technology, 26(3), 205-212 (1951-07-01)
Journal of the American Medical Association, 76, 240-240 (1921)
Virchow?s Arch. (Pathol. Anat.), 157, 19-19 (1899)
Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 183-183 (1954)