Wichtige Dokumente
198099
Methylviolett 2B
certified by the BSC
Synonym(e):
Basic Violet 1
Empfohlene Produkte
Agentur
certified by the BSC
Qualitätsniveau
Form
crystalline powder
Zusammensetzung
Dye content, 75%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
137 °C (dec.) (lit.)
λmax
584 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChIKey
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Eignung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
consensus in SUMO fusion expression system
in E.coli
Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and Other
Gram-Negative Organisms