Wichtige Dokumente
194689
4′-Methylpropiophenon
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Verunreinigungen
5% 3′-methylpropiophenone
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?