Merck
193372
Sigma-Aldrich
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitril
99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitril, Boc-ON
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
Beilstein:
2217296
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitril, 99%
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
nitrile
phenyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
InChIKey
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
Anwendung
Amino-protecting reagent in peptide synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)