Merck
188956
Sigma-Aldrich
4-Phenylurazol
98%
Synonym(e):
4-Phenyl-1,2-4-triazolidin-3,5-dion
Größe auswählen
25 G
80,90 €
80,90 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
80,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
Beilstein:
163361
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
80,90 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C (lit.)
SMILES String
O=C1NNC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,9,12)(H,10,13)
InChIKey
GOSUFRDROXZXLN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vorläufer des Diels-Alder Reagens 4-Phenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dion. [1][2][3]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polycondensation Reaction of 4-(4'-N-1, 8-Naphthalimidophenyl)-1, 2, 4-triazolidine-3, 5-dione with Aliphatic Diacid Chlorides.
Mallakpour S and Rafiee Z.
Iranian Polymer Journal, 13, 225-234 (2004)
Chemische Berichte, 121, 185-185 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 109, 3730-3730 (1987)
A new method for the oxidation of 4-phenylurazole to 4-phenyltriazolinedione.
Mallakpour SE.
Journal of Chemical Education, 69(3), 238-238 (1992)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61, 3915-3915 (1988)