Wichtige Dokumente
188735
3,5-Dichlorbenzylalkohol
98%
Größe auswählen
15,10 €
Listenpreis30,20 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
15,10 €
Listenpreis30,20 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChIKey
VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?