188115
1-Adamantanethanol
98%
Synonym(e):
1-(2-Hydroxyethyl)-adamantan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
SMILES String
OCCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H20O/c13-2-1-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,13H,1-8H2/t9-,10+,11-,12+
InChIKey
ZBIDZPHRNBZTLT-BKUVIOGVSA-N
Anwendung
- 4-(adamant-1-ylethylenoxycarbonyl)phthalanhydride
- poly(2-methoxy-5-cyclohexylmethyloxy-p-phenylene vinylene)
- adamantine-containing phthalocyanines
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable