Merck
187844
Sigma-Aldrich
1-Brom-3,5-dimethyladamantan
98%
Synonym(e):
1-Brom-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.18
Beilstein:
1927514
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
Dichte
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Br)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChIKey
QUCXLVDIVQWYJR-CDECOKDKSA-N
Anwendung
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane was used in the one pot synthesis of 1,3-dicarbonyl adamantanes[1]. It was also used in the synthesis of 3,5-dimethyladamantan-1-ol[2].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The first one-pot synthesis of 1, 3-dicarbonyl adamantanes from 1-bromoadamantanes.
Akhrem IS, et al.
Mendeleev Communications, 21(5), 259-261 (2011)
Synthesis of 3, 5-dimethyladamantan-1-ol by reaction of 1, 3-dimethyladamantane with bromotrichloromethane and water in the presence of manganese complexes.
Khusnutdinov RI, et al.
Russ. J. Org. Chem., 50(1), 25-28 (2014)