Wichtige Dokumente
186686
7-(Trifluormethyl)chinolin-4-thiol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
chunks
mp (Schmelzpunkt)
222-225 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc2c(S)ccnc2c1
InChI
1S/C10H6F3NS/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
InChIKey
DBWDEWRMEKXOFI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)