Merck
290505
Sigma-Aldrich
2-Fluorstyrol
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
Größe auswählen
5 G
204,00 €
204,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
204,00 €
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHC6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
204,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Enthält
4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.52 (lit.)
bp
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
InChIKey
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.