Merck
182745
Sigma-Aldrich
Poly(vinylmethylketon)
average Mw ~500,000 by GPC
Synonym(e):
3-Buten-2-one polymer, Atactic poly(methyl vinyl ketone), Methyl vinyl ketone polymer, Polybutenone
Größe auswählen
10 G
136,00 €
136,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
136,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(COCH3)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
136,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
average Mw ~500,000 by GPC
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
Übergangstemp.
Tg 28 °C
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChIKey
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)