Merck
181250
Sigma-Aldrich
Polyacenaphthylen
average Mw 5,000-10,000, powder
Synonym(e):
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
Größe auswählen
5 G
110,00 €
110,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
110,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
110,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw 5,000-10,000
Übergangstemp.
Tg 214 °C
SMILES String
c21c3cccc2ccc1ccc3
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
InChIKey
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)