Merck
178446
Sigma-Aldrich
(2,2-Dichlorcyclopropyl)benzol
97%
Größe auswählen
5 G
67,80 €
67,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
67,80 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C3H3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
67,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
ClC1(Cl)CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H8Cl2/c10-9(11)6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
(2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene may be used in the synthesis of p-(2,2-dichlorocyclopropyl)aniline.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)