178365
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan
98%
Synonym(e):
4-Piperidon-ethylenacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4819 (lit.)
bp
108-111 °C/26 mmHg (lit.)
Dichte
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2
InChIKey
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter