Merck
178284
Ethyl-3-ethoxypropionat
≥99%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51000000
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
5.03 (vs air)
Assay
≥99%
Enthält
50-150 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F
Flammpunkt (°C)
58 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in