Merck
17241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[(RS)-1-Ethoxyethoxy]-1-propanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
Beilstein:
7566593
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −18.5±1°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.420
Dichte
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(C)O[C@H](C)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-9-7(3)10-6(2)5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?/m1/s1
InChIKey
VLECUSKDVHMJKF-ULUSZKPHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)