Merck
171603
Sigma-Aldrich
DL-3-Phenylserin Hydrat
98%
Synonym(e):
beta-hydroxy-phenylalanine hydrate
Größe auswählen
25 G
111,00 €
111,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
111,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CO2H·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
186 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.NC(C(O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2
InChIKey
DUGXBGWTWDCGNP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)