Wichtige Dokumente
168971
5,7-Dimethyl-1-tetralon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
98-100 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-8-6-9(2)10-4-3-5-12(13)11(10)7-8/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
UYJCNOMEGPDXMV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?