55088
8-Hydroxy-2-chinolincarbonsäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
8-Hydroxy-chinaldinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
SMILES String
OC(=O)c1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-6-4-5-7(10(13)14)11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
InChIKey
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable