Merck
162620
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Asparaginsäure
99%
Synonym(e):
Z-L-asparaginsäure, Z-Asp-OH
Größe auswählen
25 G
49,77 €
49,77 €
Listenpreis71,10 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
49,77 €
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.23
Beilstein:
2336722
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
49,77 €
Listenpreis71,10 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D +8.6°, c = 7 in acetic acid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChIKey
XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xilong Wu et al.
Advanced healthcare materials, 7(11), e1800121-e1800121 (2018-03-28)
Autophagy is a homeostatic lysosome-dependent metabolic process to eliminate damaged or dysfunctional cellular organelles, which is closely associated with tumor progression. Indocyanine green (ICG) can convert NIR light energy to localized heat for cancer cell and tissue ablation. However, the
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1