Wichtige Dokumente
161535
N-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamintriessigsäure Trinatriumsalz Hydrat
99%
Synonym(e):
Trinatrium-HEDTA-hydrat
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
288 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?