Wichtige Dokumente
159719
Phenylmethansulfonylchlorid
98%
Synonym(e):
α-Toluolsulfonylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
ClS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?