Wichtige Dokumente
159182
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1c(N)sc2CCCCc12
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-2-14-11(13)9-7-5-3-4-6-8(7)15-10(9)12/h2-6,12H2,1H3
InChIKey
CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?