Merck
15562
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-Nγ-trityl-L-asparagin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H30N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.55
Beilstein:
4339761
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −20±2°, c = 1% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
~205 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
InChIKey
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)