Merck
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-N-methyl-L-serin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.23
Beilstein:
8685334
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChIKey
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)