Wichtige Dokumente
155322
trans-Styrylessigsäure
96%
Synonym(e):
1-Phenyl-2-crotonsäure
Qualitätsniveau
Assay
96%
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 22
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
84-86 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OC(=O)C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2,(H,11,12)/b7-4+
InChIKey
PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?