07038
Dimethylterephthalat
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
200
300
Dampfdichte
1.04 (vs air)
Dampfdruck
1.15 mmHg ( 93 °C)
Beschreibung
qNMR Standard for DMSO-d6 (9.2 ppm)
Produktlinie
TraceCERT®
Selbstzündungstemp.
1058 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Der mittels quantitativer NMR ermittelte Inhalt, einschließlich Unsicherheit und Verfallsdatum, werden auf dem Zertifikat angegeben.
Laden Sie Ihr Zertifikat herunter: http://www.sigma-aldrich.com.
Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an quantitativen NMR-Standards (qNMR-Standards) an.
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Geeignet für NMR-Lösungsmittel: Acetonitril, Chloroform, MeOD, DMSO-d6
Die Kollisionsquerschnitt(CCS)-Messung wurde von der Waters Corporation unter Verwendung des SYNAPT XS-Massenspektrometers durchgeführt.
Eine Beschreibung und ein Überblick darüber, wie die Ionenmobilität Messungen des CCS eines Ions ermöglicht, ist auf ims.waters.com zu finden.
Weitere Informationen über das SYNAPT XS-Massenspektrometer sind auf der IMS-Mikrosite und der -Produkt-Webseite enthalten.
Es wird davon ausgegangen, dass die TWCCS-Messungen innerhalb von 2 % dieses Referenzwerts liegen.
Best.-Nr. 88173 ist Teil der wissenschaftlichen Waters Extractables & Leachables UNIFI-Bibliothek, die vom Waters Marketplace heruntergeladen werden kann.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
154 °C - (External MSDS)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The use of CRMs for the NMR quantification of phosphorylated organic compounds and metabolites offers several advantages as it is based on a signal comparison of the analyte with an internal or external reference standard.
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
Verwandter Inhalt
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin automatisiert die Interpretation von NMR-Ergebnissen und spart Zeit bei der Strukturbestätigung und bei quantitativen NMR-Messungen mit elektronischen Referenzmaterialien.