Merck
15446
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonym(e):
Boc-N-methyl-L-leucin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
Beilstein:
2373250
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −36±2°, c = 1% in methylene chloride
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChIKey
YXJFAOXATCRIKU-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)