Merck
154458
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-on
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
211-213 °C (lit.)
SMILES String
O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
InChIKey
OXMPDOZBQGHTGH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)