Merck
154296
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-methoxybenzaldehyd
99%
Synonym(e):
5-Brom-o-anisaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChIKey
IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The spectral properties of 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde have been studied[1].
Anwendung
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde was used in the preparation of trans-5-bromo-2-methoxybenzylidenecyanoacetic acid[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V Balachandran et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 106, 262-274 (2013-02-19)
The (FT-IR and FT-Raman) spectral properties of 5-bromo-2-methoxybenzaldehyde (BMB) are studied using density functional theory (DFT) employing B3LYP/6-311++G (d) and B3LYP/6-311++G (d,p) levels of theory. There are four conformers, C1, C2, C3, and C4 for this molecule. The computational results
22. Stereochemistry of arylidenecyanoacetic acids and arylarylideneacetonitriles.
Journal of the Chemical Society, 119-124 (1953)