Merck
154067
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromphenyl)-ethylamin
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.566 (lit.)
Dichte
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChIKey
SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Bromo-α-methylbenzylamine acid may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)