Merck
152730
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-methoxypyridin
98%
Größe auswählen
25 G
104,00 €
104,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
104,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
104,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
Dichte
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
InChIKey
VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The FT-Raman and Fourier transform infrared (FTIR) spectra of 2-Chloro-6-methoxypyridine has been studied[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(5), 1625-1632 (2011-03-09)
The Fourier transform infrared (FTIR) and FT-Raman spectra of 2-chloro-6-methoxypyridine have been recorded in the range 3700-400 and 3700-100 cm(-1), respectively. The complete vibrational assignment and analysis of the fundamental modes of the compound was carried out using the observed