Merck
152056
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyd
98%
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-p-anisaldehyd
Größe auswählen
10 G
143,00 €
143,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
143,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H2(CH3)2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
143,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
bp
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
InChIKey
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)