Merck
15076
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-L-asparaginsäure-4-methylester
Größe auswählen
5 G
47,60 €
47,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
47,60 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3O2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
Beilstein:
4810472
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
47,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChIKey
WFPSMPYVXFVVFA-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)