Merck
149705
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-methylbenzonitril
97%
Synonym(e):
3-Chlor-p-tolunitril
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChIKey
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)