Wichtige Dokumente
148997
Methylvalerat
99%
Synonym(e):
Methyl-valerat
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?