Merck
W272108
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
Synonym(e):
Methyl isocaproate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
2721
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
322
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.432
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
banana; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup