Wichtige Dokumente
139211
Cyclohexylphenylketon
98%
Synonym(e):
Benzoylcyclohexan
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChIKey
BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?