Merck
13910
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-D-serin
≥99.0%
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-benzyloxy-propionsäure
Größe auswählen
1 G
123,00 €
123,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
123,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
Beilstein:
2649409
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
123,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0%
Optische Aktivität
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
InChIKey
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)